p-Benzoquinone ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
Quinone
, 1,4-Benzoquinone
27346.291EA
0
CHF
27346.291
p-Benzoquinone ≥98%, TECHNICAL
p-Benzoquinone
Formule:
C₆H₄O₂ MW: 108,1 g/mol Point d'ébullition: ∼174 °C (1013 hPa) Melting Pt: 112…114 °C Densité: 1,318 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 77 °C |
MDL Number:
MFCD00001591 Numéro CAS: 106-51-4 ONU: 2587 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,08259 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...