Imprimer

2-Bromobiphényle 98%

Attention

ACRO383450250EA 360 CHF
ACRO383450250 ACRO383450010 ACRO383450050
2-Bromobiphényle 98%
2-Bromobiphényle
Formule: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Point d'ébullition: 297…298 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1,5…2 °C
Densité: 1,352 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00000065
Numéro CAS: 2052-07-5

Order Now

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6280 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR