2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzène
A15692.22EA
507
CHF
A15692.22
A15692.36
A15692.14
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène 96%
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzène
Formule:
C₁₅H₂₃Br MW: 283,25 g/mol Point d'ébullition: 125…126 °C (4 mmHg) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00051547 Numéro CAS: 21524-34-5 |