Benzile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01632.0005EA
28
CHF
8.01632.0005
8.01632.9999
8.01632.0250
Benzile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzile
Formule:
(C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅) MW: 210,23 g/mol Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa) Melting Pt: 95 °C Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003080 Numéro CAS: 134-81-6 Merck Index: 13,01078 |
Résultats des tests de spécification
Solubility |
|
Melting Point | 95 °C |
Molar Mass | 210.23 g/mol |
Boiling Point | 346 - 348 °C |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (128 °C) |