Acide 2-benzoylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
A13281.30EA
193
CHF
A13281.30
A13281.0B
Acide 2-benzoylbenzoïque ≥98%
Acide 2-benzoylbenzoïque
Formule:
C₁₄H₁₀O₃ MW: 226,23 g/mol Point d'ébullition: 257 °C Melting Pt: 127…130 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00002472 Numéro CAS: 85-52-9 |