2',5'-Diméthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(2,5-Diméthoxyphényl)éthane-1-one
ACRO115341000EA
160
CHF
ACRO115341000
ACRO115340250
ACRO115340050
2',5'-Diméthoxyacétophénone 99%
2',5'-Diméthoxyacétophénone
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Point d'ébullition: 155…158 °C (11 mmHg) Melting Pt: 18…20 °C Densité: 1,13 g/cm³ Point d'éclair: >112 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00008728 Numéro CAS: 1201-38-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |