Acide 2-acétylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
A10216.09EA
75.7
CHF
A10216.09
A10216.30
A10216.18
Acide 2-acétylbenzoïque ≥98%
Acide 2-acétylbenzoïque
Formule:
C₉H₈O₃ MW: 164,16 g/mol Point d'ébullition: 110…112 °C (2 mmHg) Melting Pt: 115…118 °C température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00002475 Numéro CAS: 577-56-0 |