2,4-Dicloro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4,6-Dichloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
B20590.06EA
260
CHF
B20590.06
2,4-Dicloro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
2,4-Dicloro-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule:
C₇H₄Cl₂F₃N MW: 230,02 g/mol Point d'ébullition: 49…52 °C (0,4 mmHg) Densité: 1,53 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00174313 Numéro CAS: 62593-17-3 ONU: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...