Imprimer
α-Bromo-o-iodotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: α-Bromo-2-iodotoluène
MOLE55965489-5GEA 0 CHF
MOLE55965489-5G
α-Bromo-o-iodotoluène
α-Bromo-o-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55,5 °C
MDL Number: MFCD00236046
Numéro CAS: 40400-13-3
ONU: 3261
ADR: 8,II