Potassium hydrogénophtalate 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
|
Synonyms:
Hydrogénophtalate de potassium
33351.A1EA
258
CHF
33351.A1
33351.30
Potassium hydrogénophtalate 99.95-100.05% ACS étalon primaire
Potassium hydrogénophtalate
As a primary standard for preparing volumetric alkali solutions and as a buffer in pH determinations
Attention: Incompatible with strong oxidising agents.
Formule:
HOOCC₆H₄COOK MW: 204,22 g/mol Melting Pt: 297 °C (déc.) Densité: 1,636 |
MDL Number:
MFCD00013070 Numéro CAS: 877-24-7 Merck Index: 13,07694 |