Thimerosal
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Synonyms:
Sodium (éthylmercurithio)-2 benzoate
, Merthiolat
, Sodium mercurothiolate
ALEXALX400013-G005EA
0
CHF
ALEXALX400013-G005
Thimerosal
Thimerosal
Formule:
2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na MW: 404,82 g/mol Melting Pt: 232…233 °C Point d'éclair: 250 °C (coupe fermée) |
MDL Number:
MFCD00013062 Numéro CAS: 54-64-8 ONU: 2025 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09451 |