Acide N-phénylanthranilique
ALEXALX550282G005EA
63
CHF
ALEXALX550282G005
Acide N-phénylanthranilique
Acide N-phénylanthranilique
Formule:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213,24 g/mol Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa) Melting Pt: 182…185 °C |
MDL Number:
MFCD00002421 Numéro CAS: 91-40-7 |