4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0431.01EA
2740
CHF
PROOMM0431.01
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium
4-Méthoxycarbonylphénolate de sodium
Formule:
C₈H₇NaO₃ MW: 174,13 g/mol Melting Pt: > 125 °C |
MDL Number:
MFCD00016470 Numéro CAS: 5026-62-0 |