Imprimer
Acide 2-acétoxybenzoïque
Synonyms: Aspirin®Acide acétylsalicylíque
PROOMM0133.00EA 1830 CHF
PROOMM0133.00
Acide 2-acétoxybenzoïque
Acide 2-acétoxybenzoïque
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 138…140 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
MDL Number: MFCD00002430
Numéro CAS: 50-78-2
Merck Index: 13,00856
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg