Imprimer

Noc-12 ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: Enzo Life Sciences
Attention


Conditionné dans l'eau.

ALEXALX430019M005EA 0 CHF
ALEXALX430019M005 ALEXALX430019M010
Noc-12 ≥97% (par HPLC)
Noc-12

Nitric oxide (NO) donor.


The half-life time of 0.1 mM NOC-12 is 100 min at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.


Soluble in 0.1 M NaOH (10 mg/ml).


Attention: Protect from light and moisture. 

Formule: C₆H₁₆N₄O₂
température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 146724-89-2
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/45390645.jpg

Order Now

Résultats des tests de spécification

Purity ≥97% (HPLC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR