Imprimer

GEA 5024 ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: Enzo Life Sciences

ALEXALX430005M010EA 0 CHF
ALEXALX430005M010 ALEXALX430005M050
GEA 5024 ≥97% (par HPLC)
GEA 5024

Stable nitric oxide donor.


Soluble in water.

Formule: C₈H₇ClN₄O·HCl
MW: 247,1 g/mol
température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 144575-27-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/34/45390634.jpg

Order Now

Résultats des tests de spécification

Purity ≥97% (HPLC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR