Imprimer
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16713.06EA 113 CHF
L16713.06 L16713.14 L16713.03
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzène ≥97%
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₂BrCl₂F
MW: 243,89 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00142585
Numéro CAS: 202865-57-4
EINECS: 000-000-0