Imprimer
6-Nitropipéronal ≥98%
A14039.18EA 364 CHF
A14039.18 A14039.06
6-Nitropipéronal ≥98%
6-Nitropipéronal
Formule: C₈H₅NO₅
MW: 195,13 g/mol
Melting Pt: 98 °C
MDL Number: MFCD00005829
Numéro CAS: 712-97-0