1,4-Naphtoquinone, (max. 5% H₂O) 97+% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
|
|
A10958.0EEA
519
CHF
A10958.0E
A10958.36
A10958.22
1,4-Naphtoquinone, (max. 5% H₂O) 97+% (poids sec)
1,4-Naphtoquinone
Formule:
C₁₀H₆O₂ MW: 158,16 g/mol Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa) Melting Pt: 120…124 °C Densité: 1,420 Point d'éclair: 142 °C (288 °F) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00001676 Numéro CAS: 130-15-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06482 |