Imprimer
Dichlone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,3-Dichloro-1,4-naphtoquinone
MOLEM50997691EA 0 CHF
MOLEM50997691
Dichlone
Dichlone
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227,05 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 193 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00001677
Numéro CAS: 117-80-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03071