5-Nitroindoline-2,3-dione 97%
|
Attention
|
Synonyms:
5-Nitro-1H-indole-2,3-dione
ACRO128720250EA
104
CHF
ACRO128720250
ACRO128720050
5-Nitroindoline-2,3-dione 97%
5-Nitroindoline-2,3-dione
Formule:
C₈H₄N₂O₄ MW: 192,13 g/mol Melting Pt: 251 °C (déc.) |
MDL Number:
MFCD00005720 Numéro CAS: 611-09-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Approx. 500 ppm |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/fr_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)