Imprimer
N-Hydroxysuccinimide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dioneNHS
MOLEM24112630EA 0 CHF
MOLEM24112630
N-Hydroxysuccinimide
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 93…95 °C
MDL Number: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6