N-Chlorosuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02811.0005EA
46.1
CHF
8.02811.9999
8.02811.0005
8.02811.0250
N-Chlorosuccinimide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Chlorosuccinimide
Formule:
C₄H₄ClNO₂ MW: 133,53 g/mol Point d'ébullition: 216,5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 148…151 °C Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005511 Numéro CAS: 128-09-6 ONU: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,02183 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | 146 - 151 °C |
Molar Mass | 133.53 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 216.5 °C |
Flash Point |
|
Density | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
pH | (20 g/l, H2O) acidic |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |