Imprimer
Acide 2-bromocinnamique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11381.06EA 119 CHF
A11381.06 A11381.14
Acide 2-bromocinnamique ≥98%
trans-2-Bromocinnamic acid
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Melting Pt: 216…219 °C
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00016836
Numéro CAS: 7499-56-1