Imprimer

Anhydride citraconique

Fournisseur: Molekula

MOLEM39489277EA 0 CHF
MOLEM39489277
Anhydride citraconique
Anhydride citraconique
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7…8 °C
Densité: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101 °C
MDL Number: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR