Acide (2-bromophényl)acétique
Fournisseur: Molekula
MOLE10435778-25GEA
0
CHF
MOLE10435778-25G
Acide (2-bromophényl)acétique
Acide (2-bromophényl)acétique
Formule:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215,05 g/mol Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa) Melting Pt: 107,5 °C |
MDL Number:
MFCD00004314 Numéro CAS: 18698-97-0 |