Acide 2,2-diméthylglutarique ≥98%
|
Attention
|
B20481.14EA
160
CHF
B20481.14
Acide 2,2-diméthylglutarique ≥98%
Acide 2,2-diméthylglutarique
Formule:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Point d'ébullition: 180…200 °C (2 mmHg) Melting Pt: 83…85 °C |
MDL Number:
MFCD00004197 Numéro CAS: 681-57-2 |