Imprimer
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Bi(glutathion-S-yle)GSSG
A2243.0025EA 1050 CHF
A2243.0025 A2243.0005
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
MW: 612,64 g/mol
Melting Pt: 185 °C
MDL Number: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8