Imprimer
L(-)-Glutathion, reduit
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: GSH
CAYM703316-1EA 122 CHF
CAYM703316-1
L(-)-Glutathion, reduit
L(-)-Glutathion, reduit
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₆S
MW: 307,33 g/mol
Melting Pt: 185…195 °C
Densité: 1,475 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065939
Numéro CAS: 70-18-8