Imprimer

Corticosterone ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: Enzo Life Sciences
Attention

ALEXALX370007M050EA 0 CHF
ALEXALX370007M050
Corticosterone ≥98% (par HPLC)
Corticosterone

Soluble in 100% ethanol (50 mg/ml) or dioxane (20 mg/ml).

Formule: C₂₁H₃₀O₄
MW: 346,5 g/mol
température de stockage: Température ambiante
MDL Number: MFCD00037715
Numéro CAS: 50-22-6
EINECS: 200-019-6
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/92/45390392.jpg

Order Now

Résultats des tests de spécification

Purity ≥98% (HPLC)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR