1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol (8:0) ≥96% (par CCM)
ALEXBML-DG112-0020EA
90
CHF
ALEXBML-DG112-0020
ALEXBML-DG112-0100
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol (8:0) ≥96% (par CCM)
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol (8:0)
PKC activator.
Potent activator of protein kinase C (PKC). Membrane permeable but non-physiologic DAG. Induces a discrete but transient translocation of protein kinase C.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formule:
C₁₉H₃₆O₅ température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C) |
Numéro CAS:
60514-48-9 |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥96% (TLC) |
Identity | Determined by ¹H-NMR |