Imprimer
Thioacétamide ≥99.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
28603.137EA 51.8 CHF
28603.137
Thioacétamide ≥99.0% pour analyses
Thioacétamide
Formule: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Melting Pt: 113…114 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
Merck Index: 12,09453
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/66/2297266.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Melting point 110 - 113 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm