Imprimer
tri-Ammonium citrate 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de triammoniumCitrate de triammonium
103013AEA 89.6 CHF
103013A
tri-Ammonium citrate 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
tri-Ammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
Order Now
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5 - 101.0 %
Identification Passes test
Reducing substances Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 40 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm