Isoxanthohumol ≥98% (par 1H-RMN)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
|
Attention
|
ALEXALX350279M001EA
0
CHF
ALEXALX350279M001
Isoxanthohumol ≥98% (par 1H-RMN)
Isoxanthohumol
Phytoestrogen.
Racemic mixture of (+/-)-Isoxanthohumol. Prenylated flavonoid. Induces apoptosis in mature adipocytes.
Soluble in DMSO (50 mg/ml) or methanol (50 mg/ml).
Formule:
C₂₁H₂₂O₅ MW: 354,40 g/mol température de stockage: Réfrigérateur |
MDL Number:
MFCD00238718 Numéro CAS: 521-48-2 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (¹H-NMR) |
Identity | Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and LC-MS |
Source | Synthetic |