Imprimer
Cuivre (II) acétate monohydraté 98.0-102.0% (par iodométrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Synonyms: Cuivre (II) acétate à 1 molécule d'eauDiacétate de cuivre monohydraté
1766-07EA 1660 CHF
1766-07
Cuivre (II) acétate monohydraté 98.0-102.0% (par iodométrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 115 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02690
Order Now
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay ((CH₃COO)₂CuH₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.002 %
Nickel (Ni) ≤ 0.01 %
Potassium (K) ≤ 0.01 %
Sodium (Na) ≤ 0.05 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs