Imprimer
Ammonium formiate ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Formiate d'ammonium
21254.260EA 65.7 CHF
21254.260
Ammonium formiate ≥97%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Ammonium formiate
Formule: HCO₂NH₄
MW: 63,06 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
Merck Index: 13,00525
Order Now
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6 - 7
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm