Succinate de diéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO150540051EA
306
CHF
ACRO150540051
ACRO150540250
ACRO150540010
Succinate de diéthyle 98%
Succinate de diéthyle
Formule:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,2 g/mol Point d'ébullition: 217 °C (760 mmHg) Melting Pt: –20 °C Densité: 1,04 g/cm³ Point d'éclair: 90 °C température de stockage: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009208 Numéro CAS: 123-25-1 Merck Index: 12,09038 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |