Acétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
N-Phénylacétamide
A14361.22EA
37.2
CHF
A14361.22
A14361.36
A14361.0E
Acétanilide ≥98%
Acétanilide
Formule:
C₈H₉NO MW: 135,17 g/mol Point d'ébullition: 304…305 °C Melting Pt: 113…116 °C Densité: 1,121 Point d'éclair: 161 °C (321 °F) température de stockage: Température ambiante |
MDL Number:
MFCD00008674 Numéro CAS: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 13,00051 |