Imprimer

Bromure d'acétyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Danger

Synonyms: Acétyle bromure

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.21926.9999
Bromure d'acétyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromure d'acétyle
Formule: C₂H₃BrO
MW: 122,95 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –96 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >71 °C
MDL Number: MFCD00000114
Numéro CAS: 506-96-7
ONU: 1716
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00084

Order Now

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -96 °C
Molar Mass 122.94 g/mol
Boiling Point 76.7 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 133 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4537 (16 °C, 589 nm)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR