Imprimer
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DIBOCDicarbonate de di(tert-butyle)
MOLE62638603-100GEA 0 CHF
MOLE62638603-100G
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 20…23 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37 °C
MDL Number: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
ONU: 2930
ADR: 6.1,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg