3-Hydroxypropiononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
β-Hydroxypropiononitrile
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18084.9025EA
0
CHF
8.18084.9999
8.18084.9025
8.18084.0100
8.18084.0500
3-Hydroxypropiononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypropiononitrile
Formule:
C₃H₅NO MW: 71,08 g/mol Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa) Melting Pt: –46 °C Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002826 Numéro CAS: 109-78-4 Merck Index: 13,03828 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | -46 °C |
Molar Mass | 71.08 g/mol |
Boiling Point | 228 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 128 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4241 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.0 - 4.5 (H2O, 20 °C) (undiluted) |