3-Hydroxypropiononitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms:
β-Hydroxypropiononitrile
ACRO149390010EA
390
CHF
ACRO149390010
ACRO149392500
ACRO149390500
3-Hydroxypropiononitrile 99%
3-Hydroxypropiononitrile
Formule:
C₃H₅NO MW: 71,08 g/mol Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa) Melting Pt: –46 °C Densité: 1,04 g/cm³ Point d'éclair: 128 °C température de stockage: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002826 Numéro CAS: 109-78-4 Merck Index: 13,03828 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4246 to 1.4266 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |