Imprimer
Chloroacétamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO148410010EA 84.1 CHF
ACRO148410010 ACRO148415000 ACRO148410050
Chloroacétamide 98%
Chloroacétamide
Formule: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 116…120 °C
Densité: 0,84 g/cm³
Point d'éclair: 170 °C
température de stockage: Ambient
MDL Number: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Order Now
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %