Bronopol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
|
Synonyms:
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
A11639.PGEA
0
CHF
A11639.PG
A11639.22
A11639.36
Bronopol ≥98%
Bronopol
Formule:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH MW: 199,99 g/mol Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼122…132 °C Densité: 1,91 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007390 Numéro CAS: 52-51-7 ONU: 3241 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01432 |