Imprimer
D-Glucono-1,5-lactone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: D-Glucono-δ-lactone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43794.0100EA 96.4 CHF
8.43794.0100
D-Glucono-1,5-lactone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153 °C
Densité: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
MDL Number: MFCD00006647
Numéro CAS: 90-80-2
Merck Index: 13,04470
Order Now
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₆H₁₀O₆
Molar Mass 178.14 g/mol
Melting Point 151 - 154 °C (decomposition)
pH value 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 750 kg/m³
Solubility 590 g/l (25 °C) Hydrolysis
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering