Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX370009M005EA
0
CHF
ALEXALX370009M005
ALEXALX370009M025
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
PKC activator.
Activates multiple protein kinase C (PKC) iso-enzymes, especially the ε, η and ζ isoforms.
Soluble in methanol.
Formule:
C₂₇H₄₅O₄S·Na température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro CAS:
2864-50-8 |
Résultats des tests de spécification
Purity | One spot by TLC |
Identity | Determined by IR |