Imprimer
L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
27058.238EA 240 CHF
27058.238
L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Formule: KOOC(CHOH)₂COOH
MW: 188,18 g/mol
Melting Pt: 250 °C
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065392
Numéro CAS: 868-14-4
Merck Index: 12,07776
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/33/2297233.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) 99.5 - 100.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm