Imprimer
L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99.0-101.0% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
27057.361EA 1350 CHF
27057.361
L(+)-Potassium hydrogénotartrate 99.0-101.0% Ph. Eur.
L(+)-Potassium hydrogénotartrate
Formule: KOOC(CHOH)₂COOH
MW: 188,18 g/mol
Melting Pt: 250 °C
Densité: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065392
Numéro CAS: 868-14-4
Merck Index: 12,07776
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/33/2297233.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance)
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Spec. opt. rotation (dried substance) 8 - 9.2 °
Oxalic acid Max. 500 ppm
Cl (Chloride) Max. 500 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 500 ppm
Métaux lourds (en Pb) Max. 10 ppm
Perte à la dessiccation (105°C) Max. 0,5 %
Solvants résiduels Conforme