Imprimer
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX307026M005EA 0 CHF
ALEXALX307026M005 ALEXALX307026M001
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt ≥98% (par HPLC)
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt
Hygroscopic and soluble in water.
Formule: C₆H₁₁O₉P·2K
MW: 336,3 g/mol
température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 573-35-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/35/45347635.jpg
Order Now
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by HPLC
Identity Determined by ¹H-NMR, ³¹P-NMR and MS