D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt ≥98% (par CCM)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX307007M005EA
0
CHF
ALEXALX307007M005
ALEXALX307007M001
D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt ≥98% (par CCM)
D-myo-Inositol-1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Product of phosphatidylinositol phospholipid hydrolysis.
Causes release of calcium from intracellular stores.
Hygroscopic and soluble in water.
Formule:
C₆H₁₂K₃O₁₅P₃ MW: 648,6 g/mol température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
103476-24-0 |
Résultats des tests de spécification
Purity | ≥98% (TLC) |